2,3-Difluor-p-toluylsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0245-5G PC0245-1G
APOSPC0245-5GEA 94.4 EUR
APOSPC0245-5G APOSPC0245-1G
2,3-Difluor-p-toluylsäure 97%
2,3-Difluor-p-toluylsäure
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molecular Weight: 172,13 g/mol
Schmelzpunkt: 199…201 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631643
CAS-Nummer: 261763-37-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR