2,6-Difluor-m-toluylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Difluoro-3-methylbenzoic acid
PC0246-25G
PC0246-5G
PC0246-1G
APOSPC0246-25GEA
322
EUR
APOSPC0246-25G
APOSPC0246-5G
APOSPC0246-1G
2,6-Difluor-m-toluylsäure 97%
2,6-Difluor-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molecular Weight: 172,13 g/mol Schmelzpunkt: 138…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631332 CAS-Nummer: 32890-88-3 |