2,6-Difluor-3-toluoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,6-Difluor-3-tolylsäurechlorid, 2,6-Difluor-3-methylbenzoylchlorid
PC0248-1G
PC0248-500MG
APOSPC0248-1GEA
36.4
EUR
APOSPC0248-1G
APOSPC0248-500MG
2,6-Difluor-3-toluoylchlorid
2,6-Difluor-3-toluoylchlorid
Formel:
C₈H₅ClF₂O Molecular Weight: 190,58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631334 CAS-Nummer: 261763-39-7 |