2,3-Difluor-4-methylbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0249-10G PC0249-5G PC0249-25G
APOSPC0249-10GEA 171 EUR
APOSPC0249-10G APOSPC0249-5G APOSPC0249-25G
2,3-Difluor-4-methylbenzylalkohol 98%
2,3-Difluor-4-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₈F₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631646
CAS-Nummer: 252004-41-4