2,3-Difluor-4-methylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0251-10G PC0251-5G PC0251-1G
APOSPC0251-10GEA 468 EUR
APOSPC0251-10G APOSPC0251-5G APOSPC0251-1G
2,3-Difluor-4-methylbenzylamin 98%
2,3-Difluor-4-methylbenzylamin
Formel: C₈H₉F₂N
Molecular Weight: 157,16 g/mol
Siedepunkt: 42 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631409
CAS-Nummer: 261763-41-1
UN: 2735
ADR: 8,III