2,6-Difluor-3-methylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0252-10G PC0252-5G PC0252-1G
APOSPC0252-10GEA 360 EUR
APOSPC0252-10G APOSPC0252-5G APOSPC0252-1G
2,6-Difluor-3-methylbenzylamin 98%
2,6-Difluor-3-methylbenzylamin
Formel: C₈H₉F₂N
Molecular Weight: 157.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631410
CAS-Nummer: 261763-42-2