2-Fluor-L-phenylalanin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0253-25G PC0253-5G
APOSPC0253-25GEA 0 EUR
APOSPC0253-25G APOSPC0253-5G
2-Fluor-L-phenylalanin
2-Fluor-L-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066448
CAS-Nummer: 19883-78-4