1-Brom-2-(trifluormethylthio)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
PC0254-1G PC0254-5G
APOSPC0254-1GEA 185 EUR
APOSPC0254-1G APOSPC0254-5G
1-Brom-2-(trifluormethylthio)benzol
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Formel: C₇H₄BrF₃S
Molecular Weight: 257,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236347
CAS-Nummer: 1644-72-0