4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0255-5G PC0255-1G
APOSPC0255-5GEA 533 EUR
APOSPC0255-5G APOSPC0255-1G
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide
Formel: C₈H₈F₃N₃S
Schmelzpunkt: 165…168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041301
CAS-Nummer: 206761-90-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III