2-Fluorbenzolsulfonamid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Fluorbenzolsulfonsäureamid

APOSPC0267-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0267-1G APOSPC0267-25G APOSPC0267-5G
2-Fluorbenzolsulfonamid 97%
2-Fluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₆FNO₂S
Molecular Weight: 175,18 g/mol
Schmelzpunkt: 162…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042283
CAS-Nummer: 30058-40-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR