3-((Difluormethyl)thio)benzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-((Difluoromethyl)thio)benzene-1-carbonyl chloride
PC0276-1G PC0276-5G
APOSPC0276-1GEA 161 EUR
APOSPC0276-1G APOSPC0276-5G
3-((Difluormethyl)thio)benzoylchlorid
3-((Difluormethyl)thio)benzoylchlorid
Formel: C₈H₅ClF₂OS
Molecular Weight: 222,64 g/mol
Siedepunkt: 85…88 °C/8mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 261944-16-5
UN: 1760
ADR: 8,III