2,4-Difluor-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-2,4-difluorobenzotrifluoride
PC0286-1G PC0286-250MG
APOSPC0286-1GEA 466 EUR
APOSPC0286-1G APOSPC0286-250MG
2,4-Difluor-5-(trifluormethyl)anilin
2,4-Difluor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄F₅N
Molecular Weight: 197,1054 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631613
CAS-Nummer: 261944-56-3