2,5-Difluor-4-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-2,5-difluorobenzotrifluoride
PC0288-1G PC0288-5G
APOSPC0288-1GEA 57 EUR
APOSPC0288-1G APOSPC0288-5G
2,5-Difluor-4-(trifluormethyl)anilin 98%
2,5-Difluor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄F₅N
Molecular Weight: 197.1054 g/mol
Siedepunkt: 195…197 °C
Dichte: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190121
CAS-Nummer: 114973-22-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III