4-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Trifluoroacetyl)piperidin-4-yl isocyanate
PC0303-5G PC0303-1G PC0303-25G
APOSPC0303-5GEA 748 EUR
APOSPC0303-5G APOSPC0303-1G APOSPC0303-25G
4-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
4-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₉F₃N₂O₂
Siedepunkt: 97…99 °C/0,5mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03424490
CAS-Nummer: 493036-44-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III