2-Amino-4-(trifluormethyl)pyrimidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0306-1G PC0306-25G PC0306-5G
APOSPC0306-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0306-1G APOSPC0306-25G APOSPC0306-5G
2-Amino-4-(trifluormethyl)pyrimidin 97%
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₄F₃N₃
Molecular Weight: 163,1 g/mol
Schmelzpunkt: 174…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00828624
CAS-Nummer: 16075-42-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III