Heptafluoroisopropyl-2-iodotetrafluoroethyl ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Iodotetrafluoroethyl heptafluoroisopropyl ether
PC0308-1G
PC0308-5G
PC0308-25G
APOSPC0308-1GEA
79.9
EUR
APOSPC0308-1G
APOSPC0308-5G
APOSPC0308-25G
Heptafluoroisopropyl-2-iodotetrafluoroethyl ether 97%
Heptafluoroisopropyl-2-iodotetrafluoroethyl ether
Formel:
C₅F₁₁IO Molecular Weight: 411,94 g/mol Siedepunkt: 88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320700 CAS-Nummer: 16005-38-2 |