2-(4-Fluorophenyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0311-1G PC0311-5G
APOSPC0311-1GEA 40.6 EUR
APOSPC0311-1G APOSPC0311-5G
2-(4-Fluorophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Fluorophenyl)malondialdehyde
Formel: C₉H₇FO₂
Schmelzpunkt: 165…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02261897
CAS-Nummer: 493036-47-8