2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0314-1G PC0314-5G PC0314-25G
APOSPC0314-1GEA 185 EUR
APOSPC0314-1G APOSPC0314-5G APOSPC0314-25G
2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Molecular Weight: 216,16 g/mol
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424496
CAS-Nummer: 493036-49-0