5-Brom-2-fluor-m-xylol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0327-1G PC0327-25G PC0327-5G
APOSPC0327-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0327-1G APOSPC0327-25G APOSPC0327-5G
5-Brom-2-fluor-m-xylol 99%
5-Brom-2-fluor-m-xylol
Formel: C₈H₈BrF
Molecular Weight: 203.05 g/mol
Siedepunkt: 95 °C/22mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320701
CAS-Nummer: 99725-44-7