2,3,5,6-Tetrafluor-4-hydroxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0330-5G
APOSPC0330-5GEA 106 EUR
APOSPC0330-5G
2,3,5,6-Tetrafluor-4-hydroxybenzoesäure
2,3,5,6-Tetrafluor-4-hydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₂F₄O₃
Molecular Weight: 210,08 g/mol
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129952
CAS-Nummer: 652-34-6