3-Chlor-5-fluorphenylacetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile, 2-(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetonitrile, 3-Chloro-5-fluorobenzyl cyanide
PC0331-1G
PC0331-5G
PC0331-25G
APOSPC0331-1GEA
24.8
EUR
APOSPC0331-1G
APOSPC0331-5G
APOSPC0331-25G
3-Chlor-5-fluorphenylacetonitril
3-Chlor-5-fluorphenylacetonitril
Formel:
C₈H₅ClFN Molecular Weight: 169.59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038259 CAS-Nummer: 493038-93-0 UN: 3276 ADR: 6.1 III |