3-(3,4-Difluorphenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(3,4-Difluorophenyl)propanoic acid
PC0334-25G
PC0334-5G
PC0334-1G
APOSPC0334-25GEA
166
EUR
APOSPC0334-25G
APOSPC0334-5G
APOSPC0334-1G
3-(3,4-Difluorphenyl)propionsäure 98%
3-(3,4-Difluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₈F₂O₂ Schmelzpunkt: 49…53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00799520 CAS-Nummer: 161712-75-0 |