4-Fluor-3-methylbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluor-m-tolualdehyd, 4-Fluor-m-tolylaldehyd, 4-Fluor-3-tolualdehyd
PC0340-100G PC0340-25G PC0340-5G
APOSPC0340-100GEA 187 EUR
APOSPC0340-100G APOSPC0340-25G APOSPC0340-5G
4-Fluor-3-methylbenzaldehyd
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
Molecular Weight: 138,14 g/mol
Siedepunkt: 208 °C
Dichte: 1,132 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631431
CAS-Nummer: 135427-08-6