3-Fluoro-4-methylbenzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0343-5G PC0343-1G PC0343-25G
APOSPC0343-5GEA 94.4 EUR
APOSPC0343-5G APOSPC0343-1G APOSPC0343-25G
3-Fluoro-4-methylbenzamide 97%
3-Fluoro-4-methylbenzamide
Formel: C₈H₈FNO
Molecular Weight: 153.16 g/mol
Schmelzpunkt: 160…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631412
CAS-Nummer: 170726-98-4