4-Fluor-m-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0345-25G PC0345-5G
APOSPC0345-25GEA 24.8 EUR
APOSPC0345-25G APOSPC0345-5G
4-Fluor-m-toluylsäure
4-Fluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₇FO₂
Schmelzpunkt: 164…169 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631424
CAS-Nummer: 403-15-6