3-Fluor-4-methylbenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Fluoro-4-methylphenyl)methanol
PC0351-10G PC0351-1G PC0351-5G PC0351-25G
APOSPC0351-10GEA 159 EUR
APOSPC0351-10G APOSPC0351-1G APOSPC0351-5G APOSPC0351-25G
3-Fluor-4-methylbenzylalkohol
3-Fluor-4-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO
Schmelzpunkt: 33…36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631533
CAS-Nummer: 192702-79-7