5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0354-10G PC0354-5G PC0354-1G
APOSPC0354-10GEA 243 EUR
APOSPC0354-10G APOSPC0354-5G APOSPC0354-1G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin 98%
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236288
CAS-Nummer: 231291-14-8
UN: 2735
ADR: 8,III