3-Fluor-4-methylbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0356-5G PC0356-1G
APOSPC0356-5GEA 101 EUR
APOSPC0356-5G APOSPC0356-1G
3-Fluor-4-methylbenzylamin 97%
3-Fluor-4-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
Molecular Weight: 139.17 g/mol
Dichte: 1.05 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631531
CAS-Nummer: 261951-67-1
UN: 2735
ADR: 8 III