4-Chlor-3-fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0361-25G PC0361-5G
APOSPC0361-25GEA 55.1 EUR
APOSPC0361-25G APOSPC0361-5G
4-Chlor-3-fluoranilin 98%
4-Chlor-3-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molecular Weight: 145.56 g/mol
Siedepunkt: 226 °C
Schmelzpunkt: 59…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01090987
CAS-Nummer: 367-22-6
EINECS: 206-683-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III