2-Chlor-5-fluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0364-100G PC0364-25G PC0364-500G
APOSPC0364-100GEA 71.2 EUR
APOSPC0364-100G APOSPC0364-25G APOSPC0364-500G
2-Chlor-5-fluorbenzoesäure 98%
2-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156967
CAS-Nummer: 2252-50-8