5-Fluor-2-methylbenzylbromid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene

PC0365-25G PC0365-5G PC0365-1G
APOSPC0365-25GEA 179 EUR
APOSPC0365-25G APOSPC0365-5G APOSPC0365-1G
5-Fluor-2-methylbenzylbromid 97%
5-Fluor-2-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₈BrF
Molecular Weight: 203,05 g/mol
Siedepunkt: 84…85 °C/8mmHg
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01631528
CAS-Nummer: 261951-71-7
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR