3-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0368-5G PC0368-1G PC0368-25G
APOSPC0368-5GEA 102 EUR
APOSPC0368-5G APOSPC0368-1G APOSPC0368-25G
3-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile
Formel: C₉H₈FN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631535
CAS-Nummer: 261951-73-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III