4-(Trifluormethylthio)benzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0374-5G PC0374-1G PC0374-25G
APOSPC0374-5GEA 120 EUR
APOSPC0374-5G APOSPC0374-1G APOSPC0374-25G
4-(Trifluormethylthio)benzylalkohol 97%
4-(Trifluormethylthio)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃OS
Molecular Weight: 208,20 g/mol
Schmelzpunkt: 49…54 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236342
CAS-Nummer: 56456-52-1