2-Fluor-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-α,α,α,3-tetrafluortoluol, α,α,α,2-Tetrafluor-p-toluidin
PC0379-100G PC0379-25G PC0379-5G
APOSPC0379-100GEA 516 EUR
APOSPC0379-100G APOSPC0379-25G APOSPC0379-5G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)anilin
2-Fluor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molecular Weight: 179.12 g/mol
Siedepunkt: 55 °C/0.3mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01631629
CAS-Nummer: 69409-98-9