2-Fluor-3-(trifluormethyl)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0380-5G PC0380-1G
APOSPC0380-5GEA 132 EUR
APOSPC0380-5G APOSPC0380-1G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)anisol 98%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₄O
Molecular Weight: 194.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631563
CAS-Nummer: 151868-17-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable