3-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Fluoro-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Fluoro-5-methoxybenzotrifluoride
PC0384-10G
PC0384-25G
PC0384-1G
APOSPC0384-10GEA
168
EUR
APOSPC0384-10G
APOSPC0384-25G
APOSPC0384-1G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol 95%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₆F₄O Molecular Weight: 194,13 g/mol Flammpunkt: 52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631491 CAS-Nummer: 261951-79-5 UN: 1993 ADR: 3,III |