4-Fluor-3-(trifluormethyl)anisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluor-5-methoxybenzotrifluorid, 1-Fluor-4-methoxy-2-(trifluormethyl)benzol
PC0385-1G
PC0385-25G
PC0385-5G
APOSPC0385-1GEA
36.4
EUR
APOSPC0385-1G
APOSPC0385-25G
APOSPC0385-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)anisol 97%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₆F₄O Molecular Weight: 194.13 g/mol Siedepunkt: 151 Schmelzpunkt: -15 Flammpunkt: 67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631405 CAS-Nummer: 127271-65-2 |