α,α,α,3-Tetrafluor-o-toluylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoesäure
PC0388-1G PC0388-5G PC0388-25G
APOSPC0388-1GEA 31.9 EUR
APOSPC0388-1G APOSPC0388-5G APOSPC0388-25G
α,α,α,3-Tetrafluor-o-toluylsäure 97%
α,α,α,3-Tetrafluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₄F₄O₂
Molecular Weight: 208.11 g/mol
Schmelzpunkt: 119…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631565
CAS-Nummer: 261951-80-8