3-(Trifluormethyl)-p-anisidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-2-methoxybenzotrifluorid, 3-(Trifluormethyl)-4-methoxyanilin, 4-Amino-2-(trifluormethyl)anisol, 3-(Trifluormethyl)-4-anisidin, 4-Methoxy-3-(trifluormethyl)anilin
PC0397-1G PC0397-5G PC0397-10G
APOSPC0397-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0397-1G APOSPC0397-5G APOSPC0397-10G
3-(Trifluormethyl)-p-anisidin 98%
3-(Trifluormethyl)-p-anisidin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molecular Weight: 191,15 g/mol
Siedepunkt: 112 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043460
CAS-Nummer: 393-15-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III