4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC0399-10G
PC0399-5G
APOSPC0399-10GEA
180
EUR
APOSPC0399-10G
APOSPC0399-5G
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzamid
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzamid
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631493 CAS-Nummer: 261951-86-4 |