(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0403-100G
PC0403-25G
APOSPC0403-100GEA
0
EUR
APOSPC0403-100G
APOSPC0403-25G
(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol 97%
(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol
Used to estimate asparagine and glutamine in peptides and proteins.
Formel:
C₁₀H₅F₆IO₄ Schmelzpunkt: 122…125 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009672 CAS-Nummer: 2712-78-9 EINECS: 220-308-9 |