2-Fluorpyrazin 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC0408-5G PC0408-1G
APOSPC0408-5GEA 77 EUR
APOSPC0408-5G APOSPC0408-1G
2-Fluorpyrazin 95%
2-Fluoropyrazine
Formel: C₄H₃FN₂
Molecular Weight: 98,0784 g/mol
Siedepunkt: 110 °C
Dichte: 1,213 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 21,7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094084
CAS-Nummer: 4949-13-7
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR