4-Brom-2-(trifluormethyl)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Brom-2-methoxybenzotrifluorid
PC0413-100G PC0413-25G PC0413-5G
APOSPC0413-100GEA 173 EUR
APOSPC0413-100G APOSPC0413-25G APOSPC0413-5G
4-Brom-2-(trifluormethyl)anisol 98%
4-Brom-2-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Molecular Weight: 255.03 g/mol
Siedepunkt: 120 °C/30mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631579
CAS-Nummer: 1514-11-0