4-(Trifluormethoxy)-o-toluidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methyl-4-(trifluormethoxy)anilin, 2-Amino-5-(trifluormethoxy)toluol, 4-(Trifluormethoxy)-2-toluidin
PC0414-25G PC0414-5G PC0414-100G
APOSPC0414-25GEA 209 EUR
APOSPC0414-25G APOSPC0414-5G APOSPC0414-100G
4-(Trifluormethoxy)-o-toluidin 97%
4-(Trifluormethoxy)-o-toluidin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molecular Weight: 191,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631541
CAS-Nummer: 86256-59-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III