2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0417-1G
PC0417-5G
APOSPC0417-1GEA
0
EUR
APOSPC0417-1G
APOSPC0417-5G
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin 97%
2-(4-Methoxyphenoxy)-5-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₁₄H₁₂F₃NO₂ Schmelzpunkt: 73…75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00792432 CAS-Nummer: 62966-74-9 |