1,2-Dibromo-1-chloro-2,2-difluoroethane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Chloro-1,2-dibromo-2,2-difluoroethane
PC0421-1G PC0421-5G
APOSPC0421-1GEA 107 EUR
APOSPC0421-1G APOSPC0421-5G
1,2-Dibromo-1-chloro-2,2-difluoroethane 97%
1,2-Dibromo-1-chloro-2,2-difluoroethane
Formel: C₂HBr₂ClF₂
Molecular Weight: 258,3 g/mol
Siedepunkt: 117…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075262
CAS-Nummer: 421-36-3