5-Fluor-2-(trifluormethyl)zimtsäure
Lieferant: Apollo Scientific
PC0423-10G PC0423-5G
APOSPC0423-10GEA 177 EUR
APOSPC0423-10G APOSPC0423-5G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)zimtsäure
5-Fluor-2-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₀H₆F₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236299
CAS-Nummer: 231291-18-2