5-Amino-2-methylbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
PC0440-25G PC0440-5G PC0440-100G
APOSPC0440-25GEA 77 EUR
APOSPC0440-25G APOSPC0440-5G APOSPC0440-100G
5-Amino-2-methylbenzotrifluorid 98%
5-Amino-2-methylbenzotrifluorid
Formel: C₈H₈F₃N
Molecular Weight: 175,16 g/mol
Siedepunkt: 204 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631582
CAS-Nummer: 65934-74-9