2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzoesäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0447-5G PC0447-1G PC0447-10G
APOSPC0447-5GEA 40.6 EUR
APOSPC0447-5G APOSPC0447-1G APOSPC0447-10G
2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
Schmelzpunkt: 123…125 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631589
CAS-Nummer: 13055-63-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR