2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0454-10G PC0454-5G PC0454-25G
APOSPC0454-10GEA 43.5 EUR
APOSPC0454-10G APOSPC0454-5G APOSPC0454-25G
2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzonitril
2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Molecular Weight: 185.15 g/mol
Schmelzpunkt: 27…31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631593
CAS-Nummer: 261952-02-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III